Tisk…
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3)
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
OR16402-25G
APOSOR16402-25GEA 622 CZK
APOSOR16402-25G
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3)
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3)
Vzorec: C₁₂H₉BrO
MW: 249,11 g/mol
Bod varu: 305 °C
Hustota: 1,423 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000094
CAS číslo: 101-55-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III