Tisk…
4-Chlorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: p-Chlorobenzoyl chloride
OR16400-100G OR16400-25G
APOSOR16400-100GEA 953 CZK
APOSOR16400-100G APOSOR16400-25G
4-Chlorobenzoyl chloride 98%
4-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod varu: 221…222 °C
Bod tání: 41944 °C
Hustota: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000686
CAS číslo: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II