2-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Dichlorophenylglyoxal hydrate
OR1627-1G
OR1627-25G
OR1627-5G
APOSOR1627-1GEA
2900
CZK
APOSOR1627-1G
APOSOR1627-25G
APOSOR1627-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate 95%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate
Vzorec:
C₈H₆Cl₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
859775-23-8 |