Tisk…
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16169-1G OR16169-25G OR16169-5G
APOSOR16169-1GEA 622 CZK
APOSOR16169-1G APOSOR16169-25G APOSOR16169-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClNO
MW: 153,57 g/mol
Bod tání: 160 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052185
CAS číslo: 3336-16-1