Tisk…
6-Bromo-4-methoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR16166-1G OR16166-5G
APOSOR16166-1GEA 6090 CZK
APOSOR16166-1G APOSOR16166-5G
6-Bromo-4-methoxyquinoline
6-Bromo-4-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
MW: 238.0806 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04036192
CAS číslo: 874792-20-8