Tisk…
4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-4-bromo-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindane
OR16156-1G OR16156-5G
APOSOR16156-1GEA 2980 CZK
APOSOR16156-1G APOSOR16156-5G
4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
Vzorec: C₁₄H₁₉BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100123
CAS číslo: 1210378-97-4