Tisk…
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16151-1G OR16151-5G
APOSOR16151-1GEA 5390 CZK
APOSOR16151-1G APOSOR16151-5G
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Bod tání: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781649
CAS číslo: 52347-72-5