Tisk…
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16150-1G OR16150-5G OR16150-10G
APOSOR16150-1GEA 622 CZK
APOSOR16150-1G APOSOR16150-5G APOSOR16150-10G
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod tání: 170…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01194284
CAS číslo: 567-61-3