2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Methylsulphinyl)benzoic acid
OR16149-1G
OR16149-250MG
OR16149-500MG
APOSOR16149-1GEA
2610
CZK
APOSOR16149-1G
APOSOR16149-250MG
APOSOR16149-500MG
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
Vzorec:
C₈H₈O₃S Bod tání: 150…178 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01936003 CAS číslo: 19093-34-6 |