Tisk…
3-Cyanobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16147-25G OR16147-5G
APOSOR16147-25GEA 1370 CZK
APOSOR16147-25G APOSOR16147-5G
3-Cyanobenzoic acid 98%
3-Cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Bod tání: 220…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002486
CAS číslo: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1