Tisk…
2-Ethylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16146-100G OR16146-25G OR16146-5G
APOSOR16146-100GEA 4240 CZK
APOSOR16146-100G APOSOR16146-25G APOSOR16146-5G
2-Ethylbenzoic acid 98%
2-Ethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045838
CAS číslo: 612-19-1