3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16145-1G
OR16145-25G
OR16145-5G
APOSOR16145-1GEA
622
CZK
APOSOR16145-1G
APOSOR16145-25G
APOSOR16145-5G
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Vzorec:
C₈H₇ClO₃ Bod tání: 172…176 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01317994 CAS číslo: 82477-67-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |