Tisk…
3-Iodobenzyl alcohol, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Iodophenyl)methanol, 3-Iodobenzylalcohol
OR16142-100G OR16142-25G OR16142-5G
APOSOR16142-100GEA 8700 CZK
APOSOR16142-100G APOSOR16142-25G APOSOR16142-5G
3-Iodobenzyl alcohol, technická kvalita
3-Iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Bod varu: 254…255 °C
Hustota: 1,842 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004635
CAS číslo: 57455-06-8
EINECS: 260-744-9