Tisk…
1-(Furan-3-yl)ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Acetylfuran
OR16082-1G OR16082-500MG
APOSOR16082-1GEA 15310 CZK
APOSOR16082-1G APOSOR16082-500MG
1-(Furan-3-yl)ethanone 97%
1-(Furan-3-yl)ethanone
Vzorec: C₆H₆O₂
MW: 110,112 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568491
CAS číslo: 14313-09-8