Tisk…
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16078-100G OR16078-5G OR16078-25G
APOSOR16078-100GEA 18350 CZK
APOSOR16078-100G APOSOR16078-5G APOSOR16078-25G
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline 95%
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Bod tání: 105…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006259
CAS číslo: 15128-90-2