2-Nitro-4-picoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16077-1G
OR16077-5G
APOSOR16077-1GEA
2110
CZK
APOSOR16077-1G
APOSOR16077-5G
2-Nitro-4-picoline
2-Nitro-4-picoline
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114155 CAS číslo: 18368-71-3 |