Tisk…
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-oxo-1,3-dioxolane, Chloroethylene Carbonate
OR16071-25G OR16071-5G
APOSOR16071-25GEA 8700 CZK
APOSOR16071-25G APOSOR16071-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, technická kvalita
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Vzorec: C₃H₃ClO₃
MW: 122,50 g/mol
Bod varu: 121…123 °C/18mmHg
Hustota: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005383
CAS číslo: 3967-54-2
EINECS: 223-583-5