1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR16036-1G
OR16036-250MG
OR16036-500MG
OR16036-2.5G
APOSOR16036-1GEA
1620
CZK
APOSOR16036-1G
APOSOR16036-250MG
APOSOR16036-500MG
APOSOR16036-2.5G
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Vzorec:
C₈H₁₆N₂O MW: 156,23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07367773 CAS číslo: 139062-96-7 UN: 3259 ADR: 8,III |