Tisk…
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR16035-1G OR16035-50MG OR16035-100MG OR16035-250MG OR16035-500MG
APOSOR16035-1GEA 10150 CZK
APOSOR16035-1G APOSOR16035-50MG APOSOR16035-100MG APOSOR16035-250MG APOSOR16035-500MG
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
Vzorec: C₇H₁₆N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061933
CAS číslo: 438585-61-6