Tisk…
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16030-1G OR16030-5G
APOSOR16030-1GEA 817 CZK
APOSOR16030-1G APOSOR16030-5G
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Vzorec: C₁₂H₂₄N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06808580
CAS číslo: 264905-39-7