1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16008-1G
OR16008-25G
OR16008-5G
APOSOR16008-1GEA
1660
CZK
APOSOR16008-1G
APOSOR16008-25G
APOSOR16008-5G
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Vzorec:
C₁₂H₆N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014473 CAS číslo: 27318-90-7 |