4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1600-1G
OR1600-5G
APOSOR1600-1GEA
0
CZK
APOSOR1600-1G
APOSOR1600-5G
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Vzorec:
C₉H₁₀O₄ Bod varu: 145…147 °C/13mmHg Bod tání: 35 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234534 CAS číslo: 16208-17-6 |