Tisk…
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1S,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1S,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate, (1S,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane
OR15997-1G OR15997-5G OR15997-10G
APOSOR15997-1GEA 3230 CZK
APOSOR15997-1G APOSOR15997-5G APOSOR15997-10G
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09952105
CAS číslo: 365996-30-1