Tisk…
5-Bromo-2-chlorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1599-25G OR1599-100G OR1599-5G
APOSOR1599-25GEA 705 CZK
APOSOR1599-25G APOSOR1599-100G APOSOR1599-5G
5-Bromo-2-chlorotoluene
5-Bromo-2-chlorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Bod varu: 90…93 °C/10mmHg
Hustota: 1,549 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018503
CAS číslo: 54932-72-8