Tisk…
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15989-1G OR15989-5G OR15989-25G
APOSOR15989-1GEA 622 CZK
APOSOR15989-1G APOSOR15989-5G APOSOR15989-25G
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₆O₃
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010797
CAS číslo: 17994-25-1