Tisk…
4-Bromo-3-chlorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1598-25G OR1598-5G
APOSOR1598-25GEA 705 CZK
APOSOR1598-25G APOSOR1598-5G
4-Bromo-3-chlorotoluene
4-Bromo-3-chlorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Bod varu: 100 °C/22mmHg
Hustota: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045161
CAS číslo: 6627-51-6