4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1597-1G
OR1597-5G
APOSOR1597-1GEA
6220
CZK
APOSOR1597-1G
APOSOR1597-5G
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate
Vzorec:
C₈H₈O₄ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
197447-05-5 |