Tisk…
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15964-1G OR15964-250MG OR15964-100MG
APOSOR15964-1GEA 7770 CZK
APOSOR15964-1G APOSOR15964-250MG APOSOR15964-100MG
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₅BrO₃
Bod tání: 49…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09879944
CAS číslo: 197846-06-3