Tisk…
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15957-1G OR15957-250MG
APOSOR15957-1GEA 20830 CZK
APOSOR15957-1G APOSOR15957-250MG
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃O₂
Bod tání: 185…186.5 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 930111-02-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III