Tisk…
3,4-Dibromothiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15943-100G OR15943-25G OR15943-500G
APOSOR15943-100GEA 1210 CZK
APOSOR15943-100G APOSOR15943-25G APOSOR15943-500G
3,4-Dibromothiophene 98%
3,4-Dibromothiophene
Vzorec: C₄H₂Br₂S
MW: 241.93
Bod varu: 221…222 °C
Bod tání: 44320 °C
Hustota: 2.188 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005465
CAS číslo: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8