Tisk…
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
OR15942-5G OR15942-25G
APOSOR15942-5GEA 744 CZK
APOSOR15942-5G APOSOR15942-25G
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
MW: 124.1 g/mol
Bod tání: 193…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00856161
CAS číslo: 31519-62-7