Tisk…
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15940-1G OR15940-5G
APOSOR15940-1GEA 4370 CZK
APOSOR15940-1G APOSOR15940-5G
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Vzorec: C₄H₇ClO₃
Bod varu: 155 °C/24,8mmHg
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093624
CAS číslo: 2544-05-0
UN: 3265
ADR: 8,III