Tisk…
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15939-1G OR15939-5G OR15939-25G
APOSOR15939-1GEA 787 CZK
APOSOR15939-1G APOSOR15939-5G APOSOR15939-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368834
CAS číslo: 4487-56-3