Tisk…
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15938-1G OR15938-5G OR15938-100MG
APOSOR15938-1GEA 705 CZK
APOSOR15938-1G APOSOR15938-5G APOSOR15938-100MG
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine
Vzorec: C₅H₄ClN₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09033797
CAS číslo: 2604-39-9