Tisk…
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
OR15934-100G
APOSOR15934-100GEA 2650 CZK
APOSOR15934-100G
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 98%
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene
Vzorec: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Bod varu: 93…94 °C/1,5mmHg
Bod tání: 44538 °C
Hustota: 1,236 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000180
CAS číslo: 18880-00-7
UN: 3265
ADR: 8,II