Tisk…
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15933-100G OR15933-500G
APOSOR15933-100GEA 2780 CZK
APOSOR15933-100G APOSOR15933-500G
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₅NO₂
Bod varu: 208 °C
Hustota: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863512
CAS číslo: 73286-70-1