Tisk…
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15925-5G OR15925-1G OR15925-25G
APOSOR15925-5GEA 705 CZK
APOSOR15925-5G APOSOR15925-1G APOSOR15925-25G
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂O
Bod tání: 54…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00087680
CAS číslo: 5018-38-2
EINECS: 255-699-1