Tisk…
4,5,6-Trichloropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15924-1G OR15924-10G
APOSOR15924-1GEA 1490 CZK
APOSOR15924-1G APOSOR15924-10G
4,5,6-Trichloropyrimidine
4,5,6-Trichloropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₃N₂
Bod varu: 87 °C/12mmHg
Bod tání: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458457
CAS číslo: 1780-27-4