Tisk…
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15919-1G OR15919-5G OR15919-250MG
APOSOR15919-1GEA 1080 CZK
APOSOR15919-1G APOSOR15919-5G APOSOR15919-250MG
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 179…182 °C
Hustota: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063648
CAS číslo: 19132-06-0