Tisk…
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15918-1G OR15918-5G OR15918-10G
APOSOR15918-1GEA 622 CZK
APOSOR15918-1G APOSOR15918-5G APOSOR15918-10G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 99%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 179…180 °C
Hustota: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064267
CAS číslo: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9