Tisk…

2-Thiazolecarboxylic acid 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Thiazole-2-carboxylic acid

OR15912-5G OR15912-10G
APOSOR15912-5GEA 2240 CZK
APOSOR15912-5G APOSOR15912-10G
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₂S
MW: 129,14 g/mol
Bod tání: 91,5…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094169
CAS číslo: 14190-59-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR