3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1591-1G
OR1591-5G
OR1591-10G
APOSOR1591-1GEA
2110
CZK
APOSOR1591-1G
APOSOR1591-5G
APOSOR1591-10G
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Vzorec:
C₉H₁₀Cl₂ Bod varu: 135…138 °C/0,15mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045302 CAS číslo: 64473-34-3 |