Tisk…

2-Chlorothiophenol 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: o-Chlorothiophenol, 2-chlorothiophenol, 1-Chloro-2-mercaptobenzene, 2-Chlorobenzenethiol, 2-Chlorobenzene-1-thiol

OR1590-100G OR1590-25G OR1590-5G
APOSOR1590-100GEA 2730 CZK
APOSOR1590-100G APOSOR1590-25G APOSOR1590-5G
2-Chlorothiophenol 99%
2-Chlorothiophenol
Vzorec: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Bod varu: 204…206 °C
Hustota: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004830
CAS číslo: 6320-03-2
EINECS: 228-667-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR