3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1585-1G
OR1585-250MG
OR1585-5G
APOSOR1585-1GEA
1870
CZK
APOSOR1585-1G
APOSOR1585-250MG
APOSOR1585-5G
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine
Vzorec:
C7H10N2O2 Bod varu: 116…117 °C/10mmHg Bod tání: 41…43 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00832865 CAS číslo: 28020-37-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...