tert-Butyl bromoacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Bromoacetic tert-butyl ester
OR1584-250G
OR1584-50G
OR1584-500G
APOSOR1584-250GEA
2240
CZK
APOSOR1584-250G
APOSOR1584-50G
APOSOR1584-500G
tert-Butyl bromoacetate 98%
tert-Butyl bromoacetate
Vzorec:
BrCH₂COOC(CH₃)₂ Bod varu: 50…51 °C/10mmHg Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000188 CAS číslo: 5292-43-3 EINECS: 226-133-6 UN: 1993 ADR: 3,III |