Tisk…
1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindane
OR15761-10G OR15761-1G OR15761-5G
APOSOR15761-10GEA 12340 CZK
APOSOR15761-10G APOSOR15761-1G APOSOR15761-5G
1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₂
MW: 248,33 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03783538
CAS číslo: 255393-53-4