Tisk…
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15760-1G OR15760-5G
APOSOR15760-1GEA 2480 CZK
APOSOR15760-1G APOSOR15760-5G
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂S
Bod tání: 61…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772793
CAS číslo: 59944-78-4