Tisk…
7-Bromobenzo[b]furan 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromobenzofuran
OR15756-1G OR15756-250MG
APOSOR15756-1GEA 705 CZK
APOSOR15756-1G APOSOR15756-250MG
7-Bromobenzo[b]furan 95%
7-Bromobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₅BrO
MW: 197.031 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09056756
CAS číslo: 133720-60-2