Tisk…
5-Aminobenzotriazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15753-10G OR15753-5G
APOSOR15753-10GEA 0 CZK
APOSOR15753-10G APOSOR15753-5G
5-Aminobenzotriazole 98%
5-Aminobenzotriazole
Vzorec: C₆H₆N₄
Bod tání: 157…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047209
CAS číslo: 3325-11-9