Tisk…
1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15749-1G OR15749-5G
APOSOR15749-1GEA 16770 CZK
APOSOR15749-1G APOSOR15749-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride
1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₆ClNO
Bod varu: 84 °C/15mmHg
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02094021
CAS číslo: 26214-68-6
UN: 3265
ADR: 8,II